Learn More
Broxyquinoline, MedChemExpress
Código de producto. 16458686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1212
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broxyquinoline
Forma física Solid
CAS 521-74-4
Color Light Brown
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H5Br2NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Dibromohydroxyquinoline 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (103.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 302.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.95
Porcentaje de pureza 99.42%