Learn More
Broxiquinolina, LoGiCal
Código de producto. 30462346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462346 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462346 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1841.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broxyquinoline
CAS 521-74-4
Nombres de analitos o componentes Broxyquinoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H5 Br2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol, 5,7-Dibromooxine, Brodiar, Broxyquinolin, Broxyquinoline, Colepur, Colipar, Dibromoksin, Dibromoquin, Dibromoxin, Dibromoxine, Dibromoxyquinoline, Fenilor, Intensopan, NSC 1810, NSC 74937, Paramiba, Paramibe, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
Nombre IUPAC 5,7-dibromoquinolin-8-ol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 302.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300,8738 g/mol