Learn More
Broxaldine, MedChemExpress
Código de producto. 16438678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16438678 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16438678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1143
MedChemExpress Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Broxaldine (Brobenzoxaldine) is an antiprotozoal agent. Broxaldine inhibits Clostridium difficile with a MIC value of 4 μM, and has antifungal effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broxaldine
Forma física Solid
CAS 3684-46-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11Br2NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Brobenzoxaldine
Información de solubilidad DMSO : 8.33 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(OC(C3=CC=CC=C3)=O)C(Br)=CC(Br)=C2C=C1
Peso molecular (g/mol) 421.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.08
Porcentaje de pureza 99.81%