Learn More
Broxaldina, LoGiCal
Código de producto. 30460284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460284 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460284 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1838.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Broxaldine
CAS 3684-46-6
Nombres de analitos o componentes Broxaldine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H11 Br2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, 8-benzoate, 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, benzoate (7CI), 8-Quinolinol, 5,7-dibromo-2-methyl-, benzoate (ester) (8CI,9CI), 5,7-Dibromo-2-methyl-8-benzoyloxyquinoline, 5,7-Dibromo-2-methyl-8-quinolinol benzoate ester, 5,7-Dibromo-8-benzoyloxyquinaldine, Brobenzoxaldin, Brobenzoxaldine, Broxaldine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11Br2NO2/c1-10-7-8-12-13(18)9-14(19)16(15(12)20-10)22-17(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1ccc2c(Br)cc(Br)c(OC(=O)c3ccccc3)c2n1
Nombre IUPAC Benzoato de (5,7-dibromo-2-metilquinolin-8-ilo)
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 421.08
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.9157 g/mol