Learn More
Steris™ Cinta adhesiva normal Browne™
Código de producto. 12789125
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 25 mm
50m x 19mm
Indicador de esterilización:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
50 metros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Indicador de esterilización unitSize
12789125 50m x 19mm No cada uno
12799125 50 m x 25 mm Sí 50 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12789125 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 0160AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice la cinta adhesiva normal Browne™ al esterilizar en autoclave para mantener los objetos en su sitio y evitar que se desplacen; la eficacia de la cinta no se ve afectada por el vapor.
  • Papel normal
  • Crema
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Crema
Dimensiones (L x An) 50m x 19mm
Para utilizar con (aplicación) Para la esterilización en autoclave de indicadores de procesos
Tipo de producto Cinta adhesiva normal
Características No sensible de vapor, la cinta normal es similar a la cinta indicadora de vapor (sin las rayas)
Material Papel
Cantidad Caja de cartón de 48
Indicador de esterilización No
Método de esterilización Vapor