Learn More
Steris™ Válvulas indicadoras de autoclave de Browne™ Control™
Código de producto. 12715335
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Punto amarillo
Punto blanco
Punto negro
Punto verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12715335 Punto amarillo paquete de 100
12725335 Punto verde paquete de 100
12705335 Punto negro paquete de 100
12745335 Punto blanco paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12715335 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 7302AB
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebe la eficacia de un autoclave mediante las válvulas indicadoras de autoclave Browne™ Control™. Estos tubos contienen colorantes sensibles al calor que cambian de color tras un tiempo suficiente a la temperatura deseada del autoclave.
Pruebe la eficacia de un autoclave mediante las válvulas indicadoras de autoclave Browne™ Control™.Estos tubos contienen colorantes sensibles al calor que cambian de color tras un tiempo suficiente a la temperatura deseada del autoclave.
  • Se recomienda el uso de indicadores de emulación de TST Control™ para supervisar los procesos de esterilización de vapor de carga porosa
  • Varios colores
  • Tubos de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Punto amarillo
Para utilizar con (aplicación) Para supervisar los procesos de esterilización con vapor de carga porosa
Para utilizar con (equipo) Autoclave
Tipo de producto Tubo de control Browne
Temperatura (métrico) de 134 °C
Cantidad 100/paq.
Indicador de esterilización Sí
Tiempo de esterilización 3 min
Método de esterilización Vapor, calor seco