Learn More
VITLAB™ Botellas de vidrio marrón con revestimiento de seguridad para Genius² y Simplex² Dispensadores
Descripción
- Tipo de producto: Accesorio dispensador para tapa de botella (botella)
- Material: Vidrio sódico-cálcico (botella), acrilato de etileno (recubrimiento de la botella)
- Color: Marrón
- Para usar con (equipo): Genius² y Simplex² Dispensadores para tapa de botella
- Incluye: Tapa de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Recubrimiento | Etileno acrilato |
| Color | Marrón |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Temperatura máxima | Trabajo: 80 °C, limpieza: 60 °C |
| Cantidad | 1Each |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |