Learn More
Gilac™ Brocha de repostería de fibra suave Brosshygien
Código de producto. 17918641
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17918641 32 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17918641 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G020070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.72€
    15.66€ / paquete de 1
    Ahorro 8.06€
    33% Descuento
En stock
El pincel de repostería de fibra suave Brosshygien 32 mm se puede esterilizar hasta °140 C, es resistente al frío hasta -80 CC °y resistente a los agentes químicos.
Gama Brosshygien:
  • Los productos se pueden esterilizar hasta 140 °C.
  • Resistente al frío hasta -80 °C.
  • Resistente a agentes químicos, detergentes agresivos y desinfectantes.
Especificaciones
Tipo de producto Pincel de repostería
Material Plástico
Altura (imperial) 0,9 in
Altura (métrico) 22 mm
Longitud (imperial) 8,1 in
Longitud (métrico) 205 mm
Anchura (imperial) 1,3 in
Anchura (métrico) 32 mm