Learn More
Tocris Bioscience™ Bropirimine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18084852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18084852 50 mg 50 miligramos
18033812 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084852 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4316/50
Immunomodulatory and antitumor compound
Immunomodulatory and antitumor compound. Induces interferon (IFN)-α/β production; augments natural killer (NK) cell activity. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56741-95-8
Fórmula molecular C10H8BrN3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bropirimine
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.09
Pureza >99%
Peso molecular 266.098