Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de merocianina de Brooker
Código de producto. 15462779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462779 250 mg 250 miligramos
15452779 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462779 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H66517.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23302-83-2 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de merocianina de Brooker se utiliza como indicador de polaridad de disolvente.′ Se utiliza como sensor de pH e indicador de cationes metálicos de transición.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23302-83-2
Fórmula molecular C14H13NO
Peso molecular (g/mol) 211.26
Número MDL MFCD00010099
Clave InChI DBOHWMPKJCJANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo brooker's merocyanine, 4-2-1-methylpyridin-4 1h-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,5-cyclohexadien-1-one,4-2-1-methyl-4 1h-pyridinylidene ethylidene, brooker/'s merocyanine, 1-methyl-4-4-oxylatostyryl pyridinium, 1-methyl-4-e-4-oxylatostyryl pyridinium, 4-2-1-methylpyridin-4-ylidene ethylidene cyclohexa-2,5-die, 4-2-1-methyl-4-pyridylidene ethylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
PubChem CID 258436
Nombre IUPAC 4-[2-(1-metilpiridin-4-ilideno)etilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES CN1C=CC(=CC=C2C=CC(=O)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brooker's merocyanine dye
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.26
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brooker's merocyanine dye
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Brooker's merocyanine dye