Learn More
Bronopol, MedChemExpress
Código de producto. 16498686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498686 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16498686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1217
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bronopol
Forma física Solid
CAS 52-51-7
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6BrNO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BNPD BNPK
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([N+]([O-])=O)(Br)CO
Peso molecular (g/mol) 199.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Porcentaje de pureza 98.0%