Learn More
Bronopol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bronopol |
| CAS | 52-51-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Bronopol |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C3 H6 Br N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(Br)(CO)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 199.99 |
| Mostrar más |