Learn More
Lonza™ BEGM™ Epitelial bronquial SingleQuots™ Equipo
Código de producto. 11675500
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
506 ml
11675500 1 Kit 506 ml
1 options
Código de producto. 11675500 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC4175
Contiene factores de crecimiento y suplementos necesarios para el cultivo de células epiteliales bronquiales (medio basal no incluido)
  • 1 vial con tapa naranja y BPE de 2,00 ml
  • 1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
  • 1 vial con tapa natural con hidrocortisona de 0,50 ml
  • 1 vial con tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
  • 1 vial ámbar con ácido retinoico de 0,50 ml
  • 1 vial con tapa natural y transferrina de 0,50 ml
  • 1 vial ámbar con triyodotironina 0,50 ml
  • 1 vial ámbar con epinefrina de 0,50 ml
  • 1 vial con tapa verde con hEGF 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto SingleQuots™ Equipo
Cantidad 1 Kit
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • BEGM SingleQuots
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol