Learn More
bromfeniramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brompheniramine |
| CAS | 86-22-6 |
| Fórmula molecular | C16 H19 Br N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-bromophenyl)-N,N-dimethyl-, Pyridine, 2-[p-bromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (6CI,7CI,8CI), γ-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine, (±)-Brompheniramine, 1-(p-Bromophenyl)-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane, 2-[p-Bromo-α-(2-dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-(p-Bromophenyl)-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, Bromopheniramine, Bromphen, Brompheniramine, Parabromdylamine, Parabromodylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19BrN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-bromofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 319.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.073 |