Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de bromfeniramina, Mikromol™
Código de producto. 17952486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17952486 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17952486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0060.18
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de bromfeniramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2724689-54-5
Nombres de analitos o componentes Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Br N2 O . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Brompheniramine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19BrN2O.2ClH/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;;/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC óxido de 3-(4-bromofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 408.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.0214 g/mol