Learn More
Brompheniramine maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16438336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438336 100 mg 100 miligramos
16414377 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0480
MedChemExpress Brompheniramine ((±)-Brompheniramine) maleate is a potent and orally active antihistamine of the alkylamine class.
Brompheniramine maleate is a selective histamine H1 receptor antagonist with a Kd of 6.06 nM. Brompheniramine maleate can block the hERG channels, calcium channels, and sodium channels with IC50s of 0.90 μM, 16.12 μM and 21.26 μM, respectively. Brompheniramine maleate has anticholinergic, antidepressant and anesthetic properties and can be used for allergic rhinitis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23BrN2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Brompheniramine maleate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CCC(C1=CC=CC=N1)C2=CC=C(Br)C=C2
Peso molecular (g/mol) 435.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.31
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation