Learn More
Maleato de bromfeniramina, LoGiCal
Código de producto. 30464047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464047 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464047 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0060.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Nombres de analitos o componentes Brompheniramine maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 Br N2 . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Brompheniramine Maleate, γ-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[p-βromo-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, (+/-)-Brompheniramine Maleate, Bromphen Maleate, Dimegan, Dimetane, Parabromdylamine Maleate, Parabromodylamine Maleate, Veltane, dl-Brompheniramine Maleate;
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC 3-(4-bromofenil)-N,N-dimetil-3-piridin-2-ilpropan-1-amina; ácido (Z)-but-2-enedioico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 435.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.0841 g/mol