Learn More
Maleato de bromfeniramina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Brompheniramine-d6 Maleate |
| CAS | 1346606-73-2 |
| Fórmula molecular | C16 H13 Br D6 N2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | gamma-(4-Bromophenyl)-N,N-(dimethyl-d6)-2-pyridinepropanamine Maleate, 2-[p-betaromo-alpha-[2-(dimethylamino-d6)ethyl]benzyl]pyridine Maleate, (+/-)-Brompheniramine-d6 Maleate, Bromphen-d6 Maleate, Dimegan-d6, Dimetane-d6, Parabromdylamine-d6 Maleate, Parabromodylamine-d6 Maleate, Veltane-d6, dl-Brompheniramine-d6 Maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i1D3,2D3; |
| SMILES | C(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=CC=N2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-(4-bromofenil)-3-piridin-2-il-N,N-bis(trideuteriometil)propan-1-amina; ácido (Z)-but-2-enedioico |
| Peso molecular (g/mol) | 441.349 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.122 |