Learn More
Bromperidol, TRC
Código de producto. 30340881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30340881 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30340881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68922010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromperidol
CAS 10457-90-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21 H23 Br F N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
Nombre IUPAC 4-[4-(4-bromofenil)-4-hidroxipiperidin-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 420.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0896
Porcentaje de pureza >95