Learn More
Bromperidol, TRC
Código de producto. 30010469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010469 1 g 1 g
30003216 500 mg 500 miligramos
17901905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6892201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10457-90-6
Fórmula molecular C21 H23 Br F N O2
Peso molecular (g/mol) 420.32
Sinónimo Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Nombre IUPAC 4-[4-(4-bromofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-one
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromperidol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0896
Porcentaje de pureza >95%