Learn More
Bromperidol, TRC
Product Code. 30003216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30003216 500 mg 500 miligramos
30010469 1 g 1 g
17901905 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30003216 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB689220500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10457-90-6
Fórmula molecular C21 H23 Br F N O2
Peso molecular (g/mol) 420.32
Sinónimo Bromperidol, 4-[4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
Nombre IUPAC 4-[4-(4-bromofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-1-(4-fluorofenil)butan-1-one
SMILES OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromperidol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.0896
Porcentaje de pureza >95%