Learn More
Bromperidol, MedChemExpress
Código de producto. 16448496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448496 100 mg 100 miligramos
16424507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0901
MedChemExpress Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromperidol
CAS 10457-90-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23BrFNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo R-11333
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (118.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Br)C=C3)CC2
Peso molecular (g/mol) 420.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.32
Porcentaje de pureza 95.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation