Learn More
Bromoxinil-octanoato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312697 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312697 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10780000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoxynil-octanoate
CAS 1689-99-2
Nombres de analitos o componentes Bromoxynil-octanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 Br2 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
Nombre IUPAC octanoato de (2,6-dibromo-4-cianofenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 403.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.9626 g/mol