Learn More
Bromoxinil-heptanoato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310202 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310202 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10775000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoxynil-heptanoate
CAS 56634-95-8
Nombres de analitos o componentes Bromoxynil-heptanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 Br2 N O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15Br2NO2/c1-2-3-4-5-6-13(18)19-14-11(15)7-10(9-17)8-12(14)16/h7-8H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCC(=O)Oc1c(Br)cc(cc1Br)C#N
Nombre IUPAC heptanoato de (2,6-dibromo-4-cianofenilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 389.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.947 g/mol