Learn More
Bromotrifenilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394569 10 g 10 g
11304579 50 g 50 g
11415293 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11394569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12864.09
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.233 g/mol
It is considered as a more reactive reagent than Chlorotriphenyl­methane, for the preparation of trityl esters. It is also used in one-pot conversion of amino acids to their N-trityl derivatives involving N,O-ditritylation and selective methanolysis of the trityl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se considera un reactivo con mayor capacidad de reacción que el Clortrifenil­metano para la preparación de ésteres tritílicos. También se utiliza en la conversión en un solo recipiente de aminoácidos a sus derivados N-tritílicos que implican N,O-ditritilación y metanólisis selectiva del éster tritílico.
Solubilidad
La solubilidad en el ácido acético caliente es casi transparente.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 596-43-0
Fórmula molecular C19H15Br
Peso molecular (g/mol) 323.233
Número MDL MFCD00000120
Clave InChI NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
PubChem CID 11692
Nombre IUPAC [bromo(difenil)metil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromotriphenylmethane
Punto de fusión 152°C to 156°C
Punto de ebullición 230°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN1759
Beilstein 1878494
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.24
Porcentaje de pureza 98%