Learn More
Bromotrimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromotrimethylsilane |
| CAS | 2857-97-8 |
| Fórmula molecular | C3H9BrSi |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Br |
| Nombre IUPAC | bromo(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 153.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9657 |