Learn More
Bromotrimetilsilano, TRC
Código de producto. 30332865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332865 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30332865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68855010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Fórmula molecular C3H9BrSi
Cantidad 10 g
Sinónimo NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)Br
Nombre IUPAC bromo(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 153.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.9657