Learn More
Bromotrimetilsilano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10329847 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10329847 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10329847 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    101.65€ / 100 ml
    Ahorro 21.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Punto de fusión -43.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 79.0°C
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H9BrSi
Fórmula lineal (CH3)3SiBr
Índice de refracción 1.4200 to 1.4250
Número MDL MFCD00000048
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.16
Sinónimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Clave InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Br
Nombre IUPAC bromo(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 153.1
PubChem CID 76113
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido