Learn More
Bromotrimetilsilano, 97 %, estab. con polvo de cobre o alambre de plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408246 250 g 250 g
11488236 10 g 10 g
11498236 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15334.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromotrimetilsilano se utiliza como reactivo suave y selectivo para la escisión de lactonas, epóxidos, acetales, ésteres de fosfonatos y ciertos éteres. Además, se utiliza como agente de bromado y como reactivo eficaz para la formación de éteres silílicos de enol.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, cloroformo, dicloroetano, acetonitrilo, tolueno, diclorometano y hexano.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, agua y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2857-97-8
Fórmula molecular C3H9BrSi
Peso molecular (g/mol) 153.094
Número MDL MFCD00000048
Clave InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
PubChem CID 76113
Nombre IUPAC bromo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 78°C to 80°C
Nombre del producto químico o material Bromotrimethylsilane
Punto de fusión -44°C
Nombre de nota stabilized with copper powder or silver wire
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.425
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.183
Fórmula lineal (CH3)3SiBr
Número UN UN2924
Beilstein 1731135
Información de solubilidad Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.09
Porcentaje de pureza 97%