Learn More
Bromuro de bromotrimetilamoniobimano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromotrimethylammoniumbimane Bromide |
| CAS | 71418-45-6 |
| Fórmula molecular | C13 H19 Br N3 O2 . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19BrN3O2.BrH/c1-8-10(6-14)15-11(7-17(3,4)5)9(2)13(19)16(15)12(8)18;/h6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(=C2C[N+](C)(C)C)C |
| Nombre IUPAC | [7-(bromometil)-2,6-dimetil-3,5-dioxopirazolo[1,2-a]pirazol-1-il]metil-trimetilazanio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 409.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.9844 |