Learn More
Bromotriclorometano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10715751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10715751 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10050550 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10715751 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 107491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.65€
    36.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.00€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-62-7
Fórmula molecular CBrCl3
Peso molecular (g/mol) 198.27
Número MDL MFCD00000783
Clave InChI XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
Nombre IUPAC bromo(tricloro)metano
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromotrichloromethane
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -6.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.9970g/mL
Punto de ebullición 105.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCCl3
Índice de refracción 1.5055 to 1.5075
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 67
Fieser 01,80; 02,42; 07,40
Gravedad específica 1.997
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with many organic liquids, soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bromotrichloromethane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.