Learn More
Bromotriclorometano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489772 500 g 500 g
11479772 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11489772 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10824.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.265 g/mol
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la bromación de posiciones bencilicas bajo irradiación de lámparas solares. Se emplea como agente de transferencia de cadena para la polimerización radical de metacrilatos. También se puede usar como reactivo brominador de compuestos de hidrógeno activos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-62-7
Fórmula molecular CBrCl3
Peso molecular (g/mol) 198.265
Número MDL MFCD00000783
Clave InChI XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
PubChem CID 6383
Nombre IUPAC bromo(tricloro)metano
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromotrichloromethane
Punto de fusión -6°C
Densidad 2.015
Punto de ebullición 104°C to 105°C
Temperatura de inflamación None
Olor Chloroform-like
Fórmula lineal BrCCl3
Índice de refracción 1.506
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 1732543
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.28
Porcentaje de pureza 97%