Learn More
Hexafluorofosfato de bromotri(1-pirrolidinil)fosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358666 5 g 5 g
11344316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19384.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrF6N3P2 | 466.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132705-51-2
Fórmula molecular C12H24BrF6N3P2
Peso molecular (g/mol) 466.187
Número MDL MFCD00077412
Clave InChI CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
Nombre IUPAC bromo(tripirrolidin-1-il)fosferanio; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
Cantidad 5 g
Beilstein 7845702
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.19
Porcentaje de pureza 97%