Learn More
Azul de bromotimol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromothymol blue |
| CAS | 76-59-5 |
| Fórmula molecular | C27 H28 Br2 O5 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 624.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.0024 |