Learn More
Azul de bromotimol, TRC
Código de producto. 30330133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330133 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6993101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27 H28 Br2 O5 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 624.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.0024