Learn More
Forma azul de sulfona de bromotimol, reactivo ACS, reag. Ph. Eur., Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromothymol Blue Sultone Form |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | Cumple para la claridad de la solución |
| Intervalo de transición visual | 5.8 a 7.4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 373934 |
| Color | Color morado |
| Cantidad | 5 g |
| Forma física | Polvo |
| Mostrar más |