Learn More
Forma azul de sulfona de bromotimol, reactivo ACS, reag. Ph. Eur., Solstice
Código de producto. 15643840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15643840 25 g Frasco de vidrio 25 g
15653840 5 g Frasco de vidrio 5 g
15633840 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15643840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3271425G
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Indicador, reactivo ACS, reactivo farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 624.384
Número MDL MFCD00005872
Clave InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue Sultone Form
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Cumple para la claridad de la solución
Intervalo de transición visual 5.8 a 7.4
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Color Color morado
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 624,38g/mol
Grado Reactivo ACS