Learn More
Solución azul de bromotimol, Solstice
Código de producto. 15623860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15623860 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15623860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32822100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    69.98€ / 100 ml
    Ahorro 6.02€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Indicador de base ácida
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue Solution
CAS 76-59-5
Para utilizar con (aplicación) pH Calibration
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Tipo de solución Buffer
Temperatura de inflamación 38 °C (100,4 °F)
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Número MDL MFCD00005872
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Clave InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 624.384
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Formula Weight (peso de la fórmula) 624,38g/mol
Grado Not Available
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Water (7732-18-5): ≥70.00 - <90.00 %
Ethanol (64-17-5): ≥10.00 - <20.00 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromothymol Blue solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol