Learn More
Solución azul de bromotimol, Solstice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromothymol Blue Solution |
| CAS | 76-59-5, 78-93-3, 64-17-5 |
| % máx. CAS | <10%, ≥50%, ≤100% |
| Densidad | 0,79 g/cm3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Papel indicador PANPEHA |
| Forma física | Líquidos |
| Cantidad | 5 L |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Temperatura de inflamación | 13 °C |
| Mostrar más |