Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, sal sódica, pura, soluble en agua, indicador
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromothymol Blue, sodium salt |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Espectrometría UV | Complies |
| Intervalo de transición visual | from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) |
| Índice Merck | 15, 1455 |
| Color | Marrón-naranja a verde |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Show More |