Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, sal sódica, reactivo ACS
Código de producto. 10432771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10432771 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10432771 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 403260100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.45€
    47.65€ / 10 g
    Ahorro 8.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Claridad Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C27H27Br2NaO5S
Intervalo de transición visual from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Número MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Índice Merck 15, 1455
Sinónimo Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
Color Marrón-naranja a verde
Cantidad 10 g
Clave InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Forma física Polvo
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Nombre IUPAC sodio;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-metil-4-oxo-5-propan-2-ilciclohexa-2,5-dien-1-iliden)-(2-sulfofenil)metil]-3-metil-6-propan-2-ilfenolato
Peso molecular (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.35
Grado Reactivo ACS