Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromotimol, puro, conforme a ACS
Código de producto. 10209980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10209980 5 g Frasco de vidrio 5 g
10219980 10 g Frasco de vidrio 10 g
10422771 25 g Frasco de vidrio 25 g
10658234 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10209980 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 403250050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 624.384
Número MDL MFCD00005872
Clave InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromothymol Blue
Punto de fusión 204.0°C
Nombre de nota Pure
Claridad Passes Test
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Índice Merck 15, 1455
Color Marrón-rosa a morado
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.38
Grado Reactivo ACS