Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromothymol Blue, free acid |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 76-59-5 |
| Fórmula molecular | C27H28Br2O5S |
| Sinónimo | 3', 3''-Dibromothymolsulfone-phthalein |
| Color | Lila |
| Cantidad | 25 g |
| Clave InChI | NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N |
| Forma física | Polvo |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br |
| Mostrar más |