Learn More
MedChemExpress Azul de bromotimol
Código de producto. 16472399
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472399 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472399 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0012
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bromothymol Blue is a pH indicator.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (160.16 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo HBV
Peso molecular 624.38 g/mol
CAS 76-59-5