Learn More
Azul de bromotimol a 1 g/l en solución indicadora de agua, Chem Lab
Código de producto. 11983323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11983323 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11983323 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL06.0205.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.40€
    22.30€ / 250 ml
    Ahorro 6.10€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Color Azul
CAS 34722-90-2
Punto de ebullición de 100 °C
Punto de fusión de 0 °C
Concentración 1 g/L
Densidad 1 g/mL
Peso molecular (g/mol) 646.37
Envase Polietileno
pH 6 a 7.6
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido