Learn More
Ácido bromosuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromosuccinic Acid |
| CAS | 923-06-8 |
| Fórmula molecular | C4H5BrO4 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Bromobutanedioic Acid, Bromobutanedioic Acid, 2-Bromosuccinic Acid, DL-Bromosuccinic Acid, Monobromosuccinic Acid, NSC 227872, (±)-Bromosuccinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5BrO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CC(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.9371 |