Learn More
Ácido bromosuccínico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489857 100 g 100 g
11469857 5 g 5 g
11479857 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22829.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 923-06-8 | C4H5BrO4 | 196.98 g/mol
Bromosuccinic acid is an important precursor in many chemicals used in the food, chemical and pharmaceutical fields. It is also used as a reagent to prepare L-Hydrazinosuccinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bromosuccínico es un precursor importante en muchos productos químicos utilizados en los sectores alimentario, químico y farmacéutico. También se utiliza como reactivo para preparar ácido L-hidracinosuccínico.
Solubilidad
Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923-06-8
Fórmula molecular C4H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 196.98
Número MDL MFCD00004213
Clave InChI QQWGVQWAEANRTK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bromosuccinic acid, 2-bromosuccinic acid, monobromosuccinic acid, butanedioic acid, bromo, +--bromosuccinic acid, dl-bromosuccinic acid, rs-bromosuccinic acid, succinic acid, bromo, bromobutanedioic acid
PubChem CID 73557
ChEBI CHEBI:73712
Nombre IUPAC ácido 2-bromobutanodioico
SMILES OC(=O)CC(Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromosuccinic acid
Punto de fusión 164°C to 166°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 1723556
Índice Merck 14,1437
Información de solubilidad Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.99
Porcentaje de pureza 96%