Learn More
Ácido bromosuccínico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Bromosuccinic acid is an important precursor in many chemicals used in the food, chemical and pharmaceutical fields. It is also used as a reagent to prepare L-Hydrazinosuccinic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido bromosuccínico es un precursor importante en muchos productos químicos utilizados en los sectores alimentario, químico y farmacéutico. También se utiliza como reactivo para preparar ácido L-hidracinosuccínico.
Solubilidad
Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromosuccinic acid |
| Punto de fusión | 164°C to 166°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1723556 |
| Índice Merck | 14,1437 |
| Información de solubilidad | Insoluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.99 |
| Porcentaje de pureza | 96% |