Learn More
β-Bromoestireno, 97 %, mezcla de isómeros cis/trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10675032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10675032 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10265550 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10301234 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169290050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-64-0
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00000185
Clave InChI YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
Nombre IUPAC [(E)-2-bromoetenil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Bromostyrene
Nombre de nota Mixture of cis and trans
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 7.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CHBr
Índice de refracción 1.6060 to 1.6090
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 477
Gravedad específica 1.42
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.