Learn More
α-Bromoestireno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10507963 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507963 5 g Frasco de vidrio 5 g
10662613 25 g Frasco de vidrio 25 g
10095153 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10507963 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365800050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-81-7 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-81-7
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00012229
Clave InChI SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromovinyl benzene, alpha-bromostyrene, benzene, 1-bromoethenyl, 1-bromostyrene, styrene, alpha-bromo, 1-phenylvinyl bromide, alpha-bromostyrol russian, styrene, .alpha.-bromo, unii-lf0sj1821n, alpha-bromostyrol
PubChem CID 66828
Nombre IUPAC 1-bromoetenilbenceno
SMILES BrC(=C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromostyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -44°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 67°C to 70°C (4.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(Br)=CH2
Índice de refracción 1.5870 to 1.589
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Estabilizante about 0.05% 3, 5-di-tert-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromostyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.